Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10160501
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10160501 50 ml 2 Stück
10424291 250 ml 2 Stück
10694481 1000 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10160501 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04026128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 €
    85.69 € / 2 Stück
    Sparen 58.31 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylinderförmigen Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen sind ideal für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Borosilikatglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Graduierungen 2.0 ml
Porengröße 2.5-mm-Öffnung
Menge 2
Sperrhahn Ja
Stopfenmaterial PTFE