Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 11858261 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
0 bis 10 ml
0 bis 15 ml
Material:
AR-GLAS
Borosilikatglas 3,3
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11858261
Marke: Brand™ 778313
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Graduierungen und Beschriftungen in kontrastreicher weißer Emailfarbe.
  • Aus AR-GLAS™ oder Borosilikatglas 3.3
  • Kapazität: 15 ml
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Graduierungsabstände von 0.1 ml bei allen Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas 3,3
Anzahl pro Karton 10/Packung
Anzahl pro Packung 10
Menge 10/Packung
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen 0 bis 10 ml
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3500 × g