Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Glas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
0 bis 10 ml
0 bis 15 ml
Material:
AR-GLAS
Borosilikatglas 3,3
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ oder Borosilikatglas 3.3
- Kapazität: 15 ml
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Graduierungsabstände von 0.1 ml bei allen Modellen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | AR-GLAS |
| Anzahl pro Karton | 10/Packung |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Menge | 10/Packung |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Graduierungen | 0 bis 15 ml |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 3500 × g |