Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Glas
Artikelnummer. p-8003948 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
0 bis 10 ml
0 bis 15 ml
Material:
AR-GLAS
Borosilikatglas 3,3
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12005352
Marke: Brand™ 778312
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Graduierungen und Beschriftungen in kontrastreicher weißer Emailfarbe.
  • Aus AR-GLAS™ oder Borosilikatglas 3.3
  • Kapazität: 15 ml
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Graduierungsabstände von 0.1 ml bei allen Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material AR-GLAS
Anzahl pro Karton 10/Packung
Anzahl pro Packung 10
Menge 10/Packung
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen 0 bis 10 ml
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3500 × g