Learn More
Kartell™ Messbecher mit Graduierung in niedriger Form
Artikelnummer. p-8394032
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10011121
Marke: Kartell™ 0153400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet Genauigkeit und Präzision bei der Durchführung effizienter Messungen von Flüssigkeiten. Kartell™ Messbecher mit Graduierung und niedriger Form sind transparente Becher aus Perfluoroalkoxy, die eine hohe chemische und Hitzebeständigkeit aufweisen.
  • Das fluorierte Harz bietet eine gute chemische und Hitzebeständigkeit
  • Transparent
  • Temperaturbereich -250 °C bis 270 °C
Spezifikation
Beschreibung Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PFA
Höhe (metrisch) 50 mm
Typ Graduiert
Graduated Ja
Modell Niedrig