Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten blauen Graduierungen
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680 (Glas)/ISO 6706, mit sechseckigem Sockel. Zur Verwendung in Laboren, durch Chemiker, in Werkstätten, bei Außeneinsätzen und überall dort, wo volumetrische Messungen während der Produktion durchgeführt werden müssen.
10.60 € - 56.80 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Kategorie B, DIN 12681/ISO 6706 |
Umfang | Geprägt |
Enthält | Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10674723
|
Buerkle™
7503-0050 |
50 ml | 1 mL |
10.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17290674
|
Buerkle™
7503-0500 |
500 mL |
23.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10347192
|
Buerkle™
7503-0100 |
100 mL | 1 mL |
12.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10738954
|
Buerkle™
7503-0250 |
250 mL | 2 mL |
21.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10245882
|
Buerkle™
7503-1000 |
10 mL |
31.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10024612
|
Buerkle™
7503-2000 |
2000 mL | 20 mL |
56.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- PP, hochtransparent
- Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
- Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
- Bruchsicher
- Justiert auf “In”
Spezifikation
Polypropylen | |
Geprägt | |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Messzylinder |
Kategorie B, DIN 12681/ISO 6706 | |
Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten | |
Rund | |
Hexagonal |