Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen
Artikelnummer. 10285772 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
10285772 1000 mL 10 mL 1 Stück
10767774 50 ml 1 mL 1 Stück
10666243 100 mL 1 mL 1 Stück
11971521 250 mL 2 mL 1 Stück
10433762 500 ml 5 ml 1 Stück
10385472 2000 mL 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10285772 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 75021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.11 €
    17.35 € / 1 Stück
    Sparen 0.76 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die eingegossene Graduierungen sind einfach lesbar, um die Genauigkeit mit dem Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen zu gewährleisten. Dieser Messzylinder bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit für die untersc
  • Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
  • Autoklavierbar
  • Einzeln verpackt
  • Polypropylen-Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.72 in.
Durchmesser (metrisch) 69 mm
Enthält Geprägte Graduierung
Menge 6/Packung
Graduierungen 10 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 17.32 in.
Höhe (metrisch) 440 mm
Produkttyp Graduated Cylinder