Beschreibung
- Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
- Autoklavierbar
- Einzeln verpackt
- Polypropylen-Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Kategorie B DIN 12681/ISO 6706 |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.28 in. |
| Umfang | Geprägt |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Enthält | Geprägte Graduierung |
| Menge | 6/Packung |
| Graduierungen | 5 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |