Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen
Codice prodotto. 10666243 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Codice prodotto. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10666243 100 mL 1 mL 1 Stück
10767774 50 ml 1 mL 1 Stück
11971521 250 mL 2 mL 1 Stück
10433762 500 ml 5 ml 1 Stück
10285772 1000 mL 10 mL 1 Stück
10385472 2000 mL 20 mL 1 Stück
6 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10666243
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 75020100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Die eingegossene Graduierungen sind einfach lesbar, um die Genauigkeit mit dem Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen zu gewährleisten. Dieser Messzylinder bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit für die unterschiedlichsten Lösungen
  • Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
  • Autoklavierbar
  • Einzeln verpackt
  • Polypropylen-Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Kategorie B DIN 12681/ISO 6706
Umfang Geprägt
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Enthält Geprägte Graduierung
Menge 1
Graduierungen 1 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo während der Produkt volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 250 mm
Typ Messzylinder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.