Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen
Artikelnummer. p-8002217 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10767774
Marke: Buerkle™ 75020050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die eingegossene Graduierungen sind einfach lesbar, um die Genauigkeit mit dem Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen zu gewährleisten. Dieser Messzylinder bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit für die unterschiedlichsten Lösungen
  • Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
  • Autoklavierbar
  • Einzeln verpackt
  • Polypropylen-Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Kategorie B DIN 12681/ISO 6706
Umfang Geprägt
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Enthält Geprägte Graduierung
Menge 1
Graduierungen 1 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo während der Produkt volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 200 mm
Typ Messzylinder