Beschreibung
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Graduated | Yes |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Scale | Gegossene Skala |
| Modell | Niedrig |