Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Artikelnummer. 17972052 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
15 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
17972052 100 ml Steril 50 Stück
17962052 25 ml Unsteril 50 Stück
17982052 25 ml Steril 50 Stück
17922062 50 ml Unsteril 50 Stück
17912062 50 ml Steril 50 Stück
17932052 100 ml Unsteril 50 Stück
17902062 250 ml Unsteril 40 Stück
17992052 250 ml Steril 40 Stück
17992112 2 l Unsteril 15 Stück
17869965 2 l Steril 15 Stück
10 options
Artikelnummer. 17972052
Marke: Sampling Systems™ 8008P100S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylene
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität FDA
Scale Gegossene Skala
Modell Niedrig