Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Graduierte Reagenzgläser mit NS-Schliff
Artikelnummer. 11953571
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11953571 15 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11953571 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 05706001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    158.89 € / 10 Stück
    Sparen 131.11 €
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rundboden-Reagenzglas mit NS-Verbindung und Graduierungen
  • Mit NS-Hülse
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Mit Skala in kontrastreicher Emaille
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 165 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 1
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Verschlusstyp Stopfen
Produkttyp Graduiertes Reagenzglas