Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Transferpipetten
- Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
Artikelnummer. 31924097
Ansicht ändern
Click to view available options
Saugvolumen (metrisch):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Länge (metrisch):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Verpackungsart:
10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Packungsgröße:
2500 Stück
400 Stück
500 Stück
5000 Stück
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Saugvolumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsart | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 31924097 | 3.4 mL | 150 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31922852 | 3.5 mL | 148 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923684 | 3.5 mL | 148 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31923007 | 3.2 mL | 155 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31922810 | 3.2 mL | 155 mm | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. | 400 Stück |
| 31923662 | 3.2 mL | 155 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31924079 | 0.9 mL | 115 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923622 | 0.9 mL | 115 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. | 500 Stück |
| 31923912 | 0.9 mL | 115 mm | 20/Pk., 25 Pk/Cs. | 500 Stück |
| 31922995 | 3.4 mL | 150 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31924070 | 3.4 mL | 150 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31924086 | 3.4 mL | 145 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923564 | 2.2 mL | 140 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923145 | 2.2 mL | 140 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31923737 | 3.4 mL | 145 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31922366 | 1.8 mL | 155 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923874 | 1.8 mL | 155 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. | 500 Stück |
| 31921455 | 1.8 mL | 155 mm | 20/Pk., 25 Pk/Cs. | 500 Stück |
| 31922991 | 2 mL | 155 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923632 | 2.2 mL | 140 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31923009 | 3.4 mL | 145 mm | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. | 400 Stück |
| 31924074 | 3.4 mL | 145 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 Stück |
| 31924093 | 1.8 mL | 150 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 Stück |
| 31923008 | 5 mL | 215 mm | 250/Pk., 10 Pk/Cs. | 2500 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
31924097
Lieferant
Globe Scientific
Lieferanten-Nr.
137010S20
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 19-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
- Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Saugvolumen (metrisch) | 3.4 mL |
| Kalibriert | No |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Sterile |
| Tropfen/ml | 25 |
| Skala | Yes |
| Graduierungen | 1 mL |
| Verpackungsart | 20/Pk., 20 Pk/Cs. |
| Farbe | Natural |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Typ | Graduated Transfer Pipet |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |