Learn More
Honeywell™ Fahrerhandschuhe aus genarbtem Leder
Artikelnummer. 12681063
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
11
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12681063 11 1 Stück
11813490 8 10 Paare
11823490 9 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12681063 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 203019511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.80 €
    10.38 € / 1 Stück
    Sparen 4.42 €
    29% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Kalbledernarben bietet Komfort und Flexibilität. Geflügelte Daumen und verstärkte Zeigefinger verbessern die Anatomie und die Anwenderfreundlichkeit der Handschuhe.
  • Genarbtes Rindsleder
  • Elastischer Handrücken
  • Gunn-Schnitt
  • Geflügelter Daumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000, EC-Zertifikatsnummer N°0075/797/162/12/06/0358, EC-Bescheinigungsnummer N°0075/797/162/12/06/0358
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie: Kategorie II Mittlere Risiken, gemäß: EN 420-03 EEC Grundnormen und EN 388-16 Mechanische Gefahren
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Schnittstil Gunn
Coating Material Leder
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Material Rindsledernarben
Produkttyp Fahrerhandschuhe
Größe 11
Modell Gunn
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Handhabung in trockenen Umgebungen
Art der Handschuhstulpe Offen
Enthält Elastisches Bündchen am Handgelenk
Handflächentyp Leder
Menge 10 Paar/Packung
Serie 2030195
Reißfestigkeit 2
Daumenform Flügel
Länge (metrisch) 25 cm