missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Gram Negative Endotoxin Monoclonal Antibody (GNE13-337.5), Invitrogen™

Artikelnummer. 17810246
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17810246 100 μg 100 Mikrogramm
11508952 500 μg 1 Milligramm
17880216 1 mg 1 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17810246

Marke: Invitrogen™ MA546010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10684 detects Endotoxin from K. pneumoniae, Sh. sonnei, and S. typhimurium samples. MA1-10684 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10684 immunogen is E. coli serotypes: O:111, B4 J5.

Endotoxins are part of the outer membrane of the cell wall of gram-negative bacteria. Endotoxins are invariably associated with gram-negative bacteria whether the organisms are pathogens or not. Although the term 'endotoxin' is occasionally used to refer to any cell-associated bacterial toxin, it is properly reserved to refer to the lipopolysaccharide complex associated with the outer membrane of gram-negative bacteria such as E. coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus, and other leading pathogens. The biological activity of endotoxin is associated with the lipopolysaccharide (LPS). Toxicity is associated with the lipid component (Lipid A) and immunogenicity is associated with the polysaccharide components. The cell wall antigens (O antigens) of gram-negative bacteria are components of LPS. LPS elicits a variety of inflammatory responses in an animal. Because it activates complement by the alternative (properdin) pathway, it is often part of the pathology of gram-negative bacterial infections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Gram Negative Endotoxin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon GNE13-337.5
Konzentration 1.8 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli serotypes: O:111, B4 J5.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.