Learn More
Thermo Scientific Chemicals Granisetronhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15882524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15882524 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15882524 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Granisetron hydrochloride
CAS 107007-99-8
Schmelzpunkt 284.0°C to 290.0°C
Farbe Transparent, farblos
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Summenformel C18H25ClN4O
Menge 1 g
InChI-Schlüssel QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name hydrogen 1-methyl-N-{9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazole-3-carboxamide chloride
Molekulargewicht (g/mol) 348.88
Formelmasse 348.87