Learn More
Grant Instruments™ Grant BIO™ Adapter-Sets
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 bis 5 ml
4 bis 8 ml
8 bis 9 ml
Max. Röhrchendurchmesser:
13 mm
16 mm
Max. Schlauchlänge:
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Austauschbarer Zentrifugenrotor für 12 10 bis 15 ml-Röhrchen
- Abgerundete Enden, keine Verschlüsse
- Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Länge 105 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 bis 9 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-12-10 |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |