Learn More
Grant Instruments™ Grant BIO™ Adapter-Sets
Artikelnummer. p-8011786
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 bis 5 ml
4 bis 8 ml
8 bis 9 ml
Max. Röhrchendurchmesser:
13 mm
16 mm
Max. Schlauchlänge:
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Max. Röhrchendurchmesser Max. Schlauchlänge unitSize
15133706 4 bis 8 ml 13 mm 100 mm 1 Stück
13459728 2 bis 5 ml 13 mm 75 mm 1 Stück
15153706 8 bis 9 ml 16 mm 100 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15133706
Marke: Grant Instruments™ BN13100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für verschiedene Vacutainer™ für den R-12-10 Austauschbaren Zentrifugenrotor
  • Austauschbarer Zentrifugenrotor für 12 10 bis 15 ml-Röhrchen
  • Abgerundete Enden, keine Verschlüsse
  • Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Länge 105 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 bis 8 ml
Max. Röhrchendurchmesser 13 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-12-10
Anzahl pro Packung 12/Packung