Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Rückseitiges Anschlussstück
Artikelnummer. 12777759
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12mm ID Schlauch für Umlaufkühler
17mm ID Schlauch für Umlaufkühler
19 mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12777759
Marke: Grant Instruments™ RC HF9
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser. Die hinteren Anschlussarmaturen für die Hochpräzisions-Rückkühler der RC-Serie werden paarweise geliefert.
  • Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser
  • Für die Verwendung mit Umlaufkühlern der RC High Precision Reihe
  • Paarweise Lieferung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) 19 mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Typ Anschlussarmatur Rückseite