Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Rückseitiges Anschlussstück
Artikelnummer. p-8011788
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12mm ID Schlauch für Umlaufkühler
17mm ID Schlauch für Umlaufkühler
19 mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12787759 12mm ID Schlauch für Umlaufkühler 2 Stück
12797759 17mm ID Schlauch für Umlaufkühler 2 Stück
12777759 19 mm ID Schlauch für Umlaufkühler 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12787759 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. RC HF12
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser. Die hinteren Anschlussarmaturen für die Hochpräzisions-Rückkühler der RC-Serie werden paarweise geliefert.
  • Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser
  • Für die Verwendung mit Umlaufkühlern der RC High Precision Reihe
  • Paarweise Lieferung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 12mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Typ Anschlussarmatur Rückseite