Learn More
Grant Instruments™ Universalpattform für Grant Bio, 270x195mm verstellbare Halteschienen
Artikelnummer. 10458633
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ES-20
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10458633 ES-20 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10458633 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. PUP12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.54 €
    186.00 € / 1 Stück
    Sparen 8.54 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Stangen lassen sich so anpassen, dass sie für verschiedenste Gefäße gleichzeitig geeignet sind. Grant Instruments™ Universalplattformen und verstellbare Stangen lassen sich werkzeuglos einstellen.
  • Für die Verwendung mit Grant Orbitalschüttlern und Schüttelinkubatoren
  • Abmessungen: 270 x 195 mm
  • Mit zusätzlichen Haltestangen, die auch einzeln bestellt werden können (HB 200)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Universal-Plattform
Abmessungen (L x B) 285 x 220 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für verschiedene Arten von Behältern
Zur Verwendung mit (Geräte) ES-20