Learn More
Grant Instruments™ Grant Optima Heizthermostat
Artikelnummer. 12747829
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
120/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12747829 120/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12747829 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. TX150
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die meisten Anwendungen zur präzisen Temperaturregelung. Grant Instruments™ Advanced Digital Optima Heizthermostat ist ein vielseitiger, mittlerer Optima-Heizthermostat mit umfangreicher Spezifikation.
  • Diese Serie digital gesteuerter beheizter Umwälzbäder bietet hervorragende Leistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung bis zu 150º C erfordern
  • Kombiniert den leistungsstarken und vielseitigen digitalen™150 Erhitzungsthermostat Grant Optima TX mit einer Auswahl an drei kostengünstigen Kunststofftanks (P) oder fünf Edelstahltanks mit unterschiedlichen Kapazitäten.
  • Mit Intelligent Control Optimization™ (ICO) für eine adaptive intelligente PID-Temperaturregelung
  • Enthält eine leistungsstarke integrierte Pumpe, wodurch TX150-Systeme sowohl für das Eintauchen von Proben als auch für die zirkulierende temperaturgesteuerte Flüssigkeit in externe Geräte geeignet sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 18 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5° bis 150°C
Externe Umwälzung Ja
Max. Druck 310 mbar
Spannung 120/230 V