Learn More
Grant Instruments™ Grant Optima Heizthermostat
Artikelnummer. 15172585
Click to view available options
Flussrate:
16 l/min
18 l/min
Artikelnummer. 15172585
Marke: Grant Instruments™ TX150T
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kann dank der T-Klemme auf der Rückseite des Heizthermostats an einem senkrechten Tank befestigt werden. Der Grant Instruments™ Optima Heizthermostat mit T-Klemme bietet umfassende Spezifikationen für die meisten Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung erfordern.
  • Einstellbarer Temperaturbereich von -47 bis 150 °C
  • Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Zirkulation, maximale Durchflussmenge 18 l/min, maximaler Druck310 mbar
  • Zirkulation im Tank mittels Rühren für gute Temperaturstabilität und Gleichförmigkeit
  • Vollfarbiges QVGA TFT-Display
  • Sollwert sowie drei einstellbare Temperaturwerte
  • Zeitschaltuhr für Reaktionszeiteinstellung, 99 Stunden, 59 Minuten, mit akustischem Alarm und Heizungssteuerung
  • Die Sicherheitsfunktion für die Flüssigkeitsauswahl passt sich dem Temperaturbereich oder der Heizleistung an
  • Fehleranzeige
  • Programmierbares Relais
  • Zweipunkt-Neukalibrierung von internen und externen Sonden (TXPEP, TXSEP)
  • Offset-Einstellung für optimale isothermische Leistung
  • USB-Anschlussmöglichkeit
  • Optionale Labwise™ PC-Software zur Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und für Echtzeit-Kurven
  • Kann so programmiert werden, dass die Kühlung während eines Heiz- und Kühlprogramms ein- und ausgeschaltet wird
  • Speicherkapazität für ein Programm mit bis zu 30 Segmenten
  • Auswahl mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand durch Schwimmerschalter
  • Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Praktische Zubehörklemme zur Befestigung an Gefäßen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 18 l/min
Pumpentyp Hohe Leistung
Temperaturbereich -50°C bis 150°C
Typ Umwälzthermostat
Externe Umwälzung Ja
Enthält Startbildschirm mit Klammersymbol
Max. Druck 310 mbar
Modell TX150T
Geschwindigkeit Variabel
Temperaturstabilität 0,05°C
Breite (metrisch) 141 mm
Höhe (metrisch) 335 mm
Tiefe (metrisch) 172 mm
Gewicht (metrisch) 2,6 kg
Elektrische Anforderungen 120/230 V 50/60 Hz 1500/2000 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 1900 W
Frequenz 50/60 Hz