Learn More
Grant Instruments™ Grant Optima Heizthermostat
Artikelnummer. p-8328224
Click to view available options
Flussrate:
16 l/min
18 l/min
Artikelnummer. 15172585
Marke: Grant Instruments™ TX150T
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kann dank der T-Klemme auf der Rückseite des Heizthermostats an einem senkrechten Tank befestigt werden. Der Grant Instruments™ Optima Heizthermostat mit T-Klemme bietet umfassende Spezifikationen für die meisten Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung erfordern.
  • Einstellbarer Temperaturbereich von -47 bis 150 °C
  • Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Zirkulation, maximale Durchflussmenge 18 l/min, maximaler Druck310 mbar
  • Zirkulation im Tank mittels Rühren für gute Temperaturstabilität und Gleichförmigkeit
  • Vollfarbiges QVGA TFT-Display
  • Sollwert sowie drei einstellbare Temperaturwerte
  • Zeitschaltuhr für Reaktionszeiteinstellung, 99 Stunden, 59 Minuten, mit akustischem Alarm und Heizungssteuerung
  • Die Sicherheitsfunktion für die Flüssigkeitsauswahl passt sich dem Temperaturbereich oder der Heizleistung an
  • Fehleranzeige
  • Programmierbares Relais
  • Zweipunkt-Neukalibrierung von internen und externen Sonden (TXPEP, TXSEP)
  • Offset-Einstellung für optimale isothermische Leistung
  • USB-Anschlussmöglichkeit
  • Optionale Labwise™ PC-Software zur Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und für Echtzeit-Kurven
  • Kann so programmiert werden, dass die Kühlung während eines Heiz- und Kühlprogramms ein- und ausgeschaltet wird
  • Speicherkapazität für ein Programm mit bis zu 30 Segmenten
  • Auswahl mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand durch Schwimmerschalter
  • Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Praktische Zubehörklemme zur Befestigung an Gefäßen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 18 l/min
Pumpentyp Hohe Leistung
Temperaturbereich -50°C bis 150°C
Typ Umwälzthermostat
Externe Umwälzung Ja
Enthält Startbildschirm mit Klammersymbol
Max. Druck 310 mbar
Modell TX150T
Geschwindigkeit Variabel
Temperaturstabilität 0,05°C
Breite (metrisch) 141 mm
Höhe (metrisch) 335 mm
Tiefe (metrisch) 172 mm
Gewicht (metrisch) 2,6 kg
Elektrische Anforderungen 120/230 V 50/60 Hz 1500/2000 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 1900 W
Frequenz 50/60 Hz