Learn More
Grant Optima Heizthermostat
Artikelnummer. 15152585
Change view
Click to view available options
Spannung:
120/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
15152585 120/230 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15152585
Marke: Grant Instruments T100T
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Economy-Modell mit digitalem Optima Heizthermostat und Edelstahltank ermöglicht einfache Anwendungen, für die eine genaue Temperaturregelung erforderlich ist. Das digitale Optima Heizthermostat mit T-Klammer von Grant Instruments™ kann mit einer Vielzahl von kostengünstigen Kunststofftanks oder Edelstahltanks mit unterschiedlichen Kapazitäten kombiniert werden.
Das Economy-Modell mit digitalem Optima Heizthermostat und Edelstahltank ermöglicht einfache Anwendungen, für die eine genaue Temperaturregelung erforderlich ist.Das digitale Optima Heizthermostat mit T-Klammer von Grant Instruments™ kann mit einer Vielzahl von kostengünstigen Kunststofftanks oder Edelstahltanks mit unterschiedlichen Kapazitäten kombiniert werden.
  • Einfach anzuwendender Drehknopf und zwei Funktionstasten  für eine schnelle Temperatureinstellung und Menünavigation
  • Klare 4-stellige Anzeige für sofortige Kontrolle – einfach aus der Ferne abzulesen
  • Visueller Alarm - warnt, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist
  • Ausgezeichete Temperaturstabilität und -homogenität
  • Sollwert und 3 einstellbare voreingestellte Temperaturen für mehr Komfort
  • Kalibriermöglichkeit für den Anwender für optimale Genauigkeit bei der erforderlichen Betriebstemperatur
  • Schutz vor Flüssigkeiten und Überhitzungsschutz
  • Kühl-/Heizbereich: Umgebungstemperatur + 5 bis 99 °C mit Kunststofftank (P) oder - 0* bis 100 °C mit Edelstahltank (S)
  • Stabilität ± 0.05 °C
*Für den Betrieb bei oder unter Umgebungstemperatur ist eine zusätzliche Kühlung erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kommunikation Digital
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5° bis 100°C
Spannung 120/230 V