Learn More
Grant Instruments™ Grant Badtank aus Edelstahl
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 99 °C.
- Kombinierbar mit jedem Grant Digitalthermostat oder beheiztem Umwälzbad
- Konstruktion aus Kunststoff
- Min./max. Flüssigkeitstiefe 85/140 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 390 x 200 x 380 mm |