Learn More
Grant Instruments™ Grant Badtank aus Edelstahl
Artikelnummer. 11486437
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Abmessungen (L x B x H):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) unitSize
11486437 12 l 415 x 350 x 380 mm 1 Stück
11496437 18 l 600 x 350 x 380 mm 1 Stück
11476437 5 l 390 x 200 x 380 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11486437
Marke: Grant Instruments™ P12
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beständig gegen Temperaturen bis 99 °C.
  • Kombinierbar mit jedem Grant Digitalthermostat oder beheiztem Umwälzbad
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Min./max. Flüssigkeitstiefe 85/140 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 12 l
Temperaturbereich 99 °C bis 99 °C
Abmessungen (L x B x H) 415 x 350 x 380 mm