Learn More
Grant Instruments™ Grant Badtank aus Edelstahl
Artikelnummer. 11496437
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Abmessungen (L x B x H):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11496437
Marke: Grant Instruments™ P18
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beständig gegen Temperaturen bis 99 °C.
  • Kombinierbar mit jedem Grant Digitalthermostat oder beheiztem Umwälzbad
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Min./max. Flüssigkeitstiefe 85/140 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 18 l
Abmessungen (L x B x H) 600 x 350 x 380 mm