Learn More
asecos™ Granulat Universal Ultra Feinkorn
Artikelnummer. 17896366 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
10 kg
30 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
17896366 30 kg 3 Stück
17866566 10 kg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17896366
Marke: asecos™ 18165
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.
  • 0,3-0,7 mm Körnung
  • 10 kg Sack bindet bis zu 11 l Heizöl
  • Dringt in feinste Vertiefungen und Risse ein
  • Bestens geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Abfall und eine sehr hohe Saugkraft gefordert ist
Spezifikation
Material Loose Particulate
Typ Saugfähiges Granulat
Gewicht (angloamerikanisch) 66.14 lb.
Gewicht (metrisch) 30 kg