missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Granulin Antibody (CL5692) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61424CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Granulin Monoclonal antibody specifically detects Granulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Granulin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| acrogranin, GEP, GP88, granulin, granulin-epithelin, granulins, PC cell-derived growth factor, PCDGF, PEPI, PGRN, proepithelin, progranulin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P28799, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Lipid and Metabolism | |
| 2896 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL5692 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur