missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Granulin Antibody (CL5695) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61425MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Granulin Monoclonal antibody specifically detects Granulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out
Spezifikation
| Granulin | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| acrogranin, GEP, GP88, granulin, granulin-epithelin, granulins, PC cell-derived growth factor, PCDGF, PEPI, PGRN, proepithelin, progranulin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P28799, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Lipid and Metabolism | |
| 2896 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out | |
| CL5695 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur