Learn More
Granzyme A Antibody (356422) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteDescription
Granzyme A Monoclonal antibody specifically detects Granzyme A in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | Granzyme A |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 356422 |
| Konjugat | Janelia Fluor 525 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CTL tryptase, CTLA3Granzyme A (Cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-3; Hanukah factorserine protease), Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 1, EC 3.4.21, fragmentin-1, granzyme A, granzyme A (granzyme 1, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 3), Granzyme-1, H factor, Hanukkah factor, HF, HFSPEC 3.4.21.78 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Granzyme A, Cys26-Val262, Accession # P12544 |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?