missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Granzyme B/GZMB Protein, Mouse (CHO)

Artikelnummer. 16419878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16419878 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419878 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP7185

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Granzyme B/GZMB Protein, Mouse (CHO) plays essential roles in apoptosis and is involved in inducing inflammation by stimulating cytokine release and is also involved in extracellular matrix remodeling.

Spezifikation

Molekulargewicht Approximately 32 kDa
Menge 10 μg
Rekombinant Recombinant
Inhalt und Lagerung Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Versandbedingung Room temperature
Synonym rMuGranzyme B∣ CTLA-1∣ CCP1∣ Fragmentin-2∣ Gzmb
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.