Learn More
Invitrogen™ Granzyme G Monoclonal Antibody (207639)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30534520
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534520 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30534520
Marke: Invitrogen™ MA560973
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Granzyme G
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 207639
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Gzmg
Gen-Zugriffsnummer P13366
Gen-Alias AKA granzyme G; CTL serine protease 1; CTL serine protease 3; Ctla7; Ctla-7; granzyme G; GrzG; Gzmg; MCSP-1
Gensymbole Gzmg
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Granzyme G, Ile21-Leu248.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14944
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a