Learn More
Graphitkleber, wässrig, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471697
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 15471697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041214.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite adhesive, aqueous based
Namenshinweis Service temp: 306°C
Farbe Schwarz
Geruch Ammonia-like
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 50 g
Physikalische Form Flocken