Learn More
Graphitfolie, 0.13 mm (0.005 Zoll) stark, 99.8 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11366189
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
11366189 30 x 500 cm 1 Stück
11364728 30 x 30 cm 1 Stück
11356189 30 x 100 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11366189 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043078.RX
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Specifications
Chemischer Name oder Material Graphite
Farbe Grau bis Schwarz
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 30 x 500 cm
Physikalische Form Folie, 0.13 mm (0.005 Zoll) Dicke