Learn More
Graphitfolie, 0.254 mm (0.01 Zoll) stark, 99.8 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316967
Change view
Click to view available options
Menge:
15 x 15 cm
15 x 60 cm
15 x 250 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11316967 15 x 15 cm 1 Stück
11336967 15 x 60 cm 1 Stück
11326967 15 x 250 cm -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11316967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010832.VA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite
Farbe Grau bis Schwarz
Dichte 1.12
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 15 x 15 cm
Physikalische Form Folie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke