Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphit-Tiegel für die Gasanalyse
Artikelnummer. 15411577
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12,6 mm
12,7mm
Höhe (metrisch):
24,2 mm
24,5mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15411577 12,7mm 24,5mm 100 Stück
15473705 12,6 mm 24,2 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15411577 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 039811.KN
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 10mm
Material Graphit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Gasanalyse
Außendurchmesser (metrisch) 12,7mm
Höhe (metrisch) 24,5mm
Product Type Graphit-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 6,8mm