Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphit-Tiegel für die Gasanalyse
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12,6 mm
12,7mm
Höhe (metrisch):
24,2 mm
24,5mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.2mm |
| Material | Graphit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Gasanalyse |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,6 mm |
| Höhe (metrisch) | 24,2 mm |
| Product Type | Graphit-Tiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 4.75mm |