Learn More
Graphitplatte, 1.27 cm (0.5 Zoll) dick, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
12.5 x 25 cm
25 x 50 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Graphite plate |
| Namenshinweis | 1.27cm (0.5 in.) thick |
| MDL-Nummer | MFCD00144065 |
| Menge | 12.5 x 25 cm |