Learn More
Graphitplatte, hochorientierter Pyrolysegraphit (HOPG), 10 x 10 (1.6 m Zoll) mm (0.394 x 0.394 x 0.079 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453905
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Verpackung:
in Schrumpffolie verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15453905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043837.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite plate
Verpackung in Schrumpffolie verpackt
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 1 Pc.