Learn More
Graphitpulver, naturfarben, brikettierend, -100-Gewebe, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327068
Click to view available options
Menge:
28 g
113 g
227 g
454 g
Packungsgröße:
113 Gramm
227 Gramm
28 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11327068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014735.TA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Graphite powder is used to make crucibles, lead pencils, electrodes, lubricants, stove polish, brake linings, batteries, glass manufacture, conductive coatings, and for foundry facings. It is used in the synthesis of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magnetorheological elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite powder
Namenshinweis Natural
Farbe Schwarz
Netzgröße −100 Mesh
Hinweise zur Reinheitsqualität UCP-1 grade, ultra 'F' purity
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 28 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Brikettierung
Physikalische Form Pulver