Learn More
Graphitpulver, naturfarben, brikettierend, -200-Gewebe, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051220
Change view
Click to view available options
Menge:
28 g
113 g
227 g
454 g
Packungsgröße:
113 Gramm
227 Gramm
28 Gramm
454 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11365077 28 g 28 Gramm
11355077 113 g 113 Gramm
11345077 227 g 227 Gramm
11335077 454 g 454 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11365077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040795.TA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Graphite Powder is basically used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name carbon
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite powder
Namenshinweis Natural
Farbe Schwarz
Netzgröße −200 Mesh
Hinweise zur Reinheitsqualität UCP-1 grade, ultra 'F' purity
Geruch Odorless
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 28 g
UN-Nummer UN1325
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Brikettierung
Physikalische Form Pulver