Learn More
Graphit, Pure, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10336090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10336090
Marke: Fisher Chemical G/0900/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 7782-42-5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Menge 1 kg
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formelmasse 12.01g/mol
Physikalische Form Fest