Learn More
Graphitstab, 2.54 cm (1.0 Zoll) Durchmesser x 61 cm (24 Zoll) Länge, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405925
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15405925 1 Pc. 1 Stück
15415925 5 Pc. 5 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15405925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010133.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis 2.54cm (1.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Menge 1 Pc.
Gewicht ≈590g/pc
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00144065
Reinheit (%) 99%