Learn More
Graphitstab, 5 cm (2.0 Zoll) Durchmesser x 61 cm (24 Zoll) Länge, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495895
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15495895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000580.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis 5cm (2.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Stange