Learn More
Graphitstab, pyrolytisch beschichtet, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser x 152 mm (6 Zoll) Länge, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446545 5 Pc. 5 Stück
15436545 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15446545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043670.KJ
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Graphite rod, is suitable for making: Anodes, Electrodes, Heating elements, Crucibles, Molds & Ingots, Hot press dies, Gas nozzles, Lubrication sticks, Bushings & bearings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 5 Pc.
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Physikalische Form Stange