Learn More
Knick Elektronische™ 4-Elektroden-Meßzelle mit Epoxyschaft (Adapter ZU 0298 erforderlich)
Click to view available options
Max. Immersion:
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leitfähigkeitssensor für das Labor mit 4 Elektroden
- Graphitelektrodenmaterial
- Epoxyschaft
- Durchmesser: 15.3 mm
- Gehäuselänge: 120 mm
- Eintauchtiefe: 36 bis 120 mm
- Betriebsbereich: 1 μS/cm bis 500 mS/cm
- Druckbeständigkeit: 2 bar
- Integrierte Temperatursonde: NTC 30 Kohm/25°C
- Betriebstemperaturbereich: -5 bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | −5 bis 100 °C |
| Typ | Leitfähigkeitssensor |
| Material | Electrode: (Elektrode:) Graphit, Schaft: Epoxidharz |
| Max. Immersion | 120 mm |
| Min. Immersion | 36 mm |