missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GRASP55 Monoclonal antibody specifically detects GRASP55 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GRASP55 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL2522 |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | Golgi phosphoprotein 6, golgi reassembly stacking protein 2, 55 kDa, golgi reassembly stacking protein 2, 55kDa, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GOLPH6DKFZp434D156, GRASP55FLJ13139, GRS2Golgi reassembly-stacking protein 2, p59 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H8Y8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?